ContactUsLinkComponent
Multielement-Lösung für die ICP gemäß USP 232 Parenterale Dosis 6 Elemente 100 mg/L in Salzsäure 15%
Artikelnr. 85038.180
Lieferant:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
undefined
Multielement-Lösung für die ICP gemäß USP 232 Parenterale Dosis 6 Elemente 100 mg/L in Salzsäure 15%
Artikelnr. 85038.180
Lieferant:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    ICP-Multielementlösung gemäß USP 232 Parenterale Dosis 6 Elemente, 100 mg/l
Spezifikationen
Über diesen Artikel
6 Elemente: Je 100 mg/L Ir; Pt; Os; Rh; Pd; Ru in HCl 15%.
Certifications: Rückführbar auf SRM von NIST. Hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.