Komparator-Testsätze mit visuellem Farbvergleich, Ethylenglycol
Catalog # HACH2186400
Supplier: Hach
CAS Number:
Specifications
- VE:1 KIT
- Bezeichnung:Testsatz für Ethylenglycol, EG-1
- Typ:Visuelle Farbanzeige
- Messbereich:0 - 150 mg/l
Specifications
About this item
Die Kontaminierung von Fahrzeugschmierstoffen mit Ethylenglycol (Frostschutzmittel) ist ein Hinweis auf einen Riss im Motorblock. Vorhandenes Glykol kann auch auf Undichtigkeiten in Kälteanlagen hinweisen. Das Testkit-Modell EG-1 zeigt durch violette Färbung an, wenn Ethylenglycol und andere 1,2-Glykole in Öl oder Wasser vorhanden sind.
Delivery: Probenpipetten, Fläschchen und Reagenzien für 25 Tests, Standardlösung, Anweisungen und Tragekoffer.