AuftragsverfolgungKontakt
Blocking reagents, Blotto
Blocking reagent, Blotto, immunoanalytical grade, 500 g
Artikelnr. ROCKB501-0500
Blocking reagents, Blotto
Artikelnr. ROCKB501-0500
CAS Nummer:  
Blocking reagents, Blotto
Blocking reagents, Blotto
Blocking reagent, Blotto, immunoanalytical grade, 500 g
CAS Nummer:  
Preis
190,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Contains immunoanalytical grade non-fat dry milk. Blocks non specific binding of proteins in various immunological assays. Ideal for use in western blotting and ELISA methods.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    500 g
  • Bezeichnung:
    Blocking reagent, Blotto, immunoanalytical grade
Spezifikationen