AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Dichtemesssystem, tragbar | Avantor
VWR®, Dichtemesssystem, tragbar
Dichtemesssystem, 310 g, 0,001 g
Artikelnr. 611-3131
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Dichtemesssystem, tragbar
Artikelnr. 611-3131
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Dichtemesssystem, tragbar
VWR®, Dichtemesssystem, tragbar
Dichtemesssystem, 310 g, 0,001 g
Preis
1 380,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Ein komplett tragbares System für Dichtemessungen, bestehend aus einer tragbaren Waage plus einem Dichtebestimmungs-Kit für Feststoffe und Flüssigkeiten mit dem erforderlichen Zubehör, alles in einem maßgeschneiderten Gerätekoffer.
  • Präzisionswaage
  • Dichtebestimmungs-Kit für Feststoffe und Flüssigkeiten
  • Kalibriergewicht, Klasse F1, 200 g
  • Installierte Software auf der Waage für die automatische Kalibrierung von Feststoffen und Flüssigkeiten
  • Dichte-Messwerte werden direkt auf dem Waagendisplay angezeigt
Die tragbare Waage SPS-313 verfügt über einen internen Akku und einen runden Windschutz (Ø 135 mm), passend für die runde Wägeschale mit Ø 90 mm.
Tragekoffer: B×T×H: 370×480×150 mm
Gewicht: 4,5 kg
Lieferumfang: Das System wird mit Waage, rundem Windschutz, Kalibriergewicht, graduiertem 250 ml Zylinder, graduiertem 250 ml Becher, analogem Thermometer, Glas-Senkkörper, Probenkorb, Aufhängearm und Stützen in einem Tragkoffer geliefert.
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Dichtemesssystem
  • Ablesbarkeit:
    0,001 g
  • Wägebereich:
    310 g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.