AuftragsverfolgungKontakt
Digitaler Timer | Avantor
Digitaler Timer
Digitaler dualer Timer für Buchholz-Eindringprüfung
Artikelnr. SIMEDI0085
Anbieter:   Industrial Physics
Digitaler Timer
Artikelnr. SIMEDI0085
Anbieter:  Industrial Physics
Digitaler Timer
Digitaler Timer
Digitaler dualer Timer für Buchholz-Eindringprüfung
Preis
57,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dieser duale digitale Timer kann sowohl für die „In-Position“- als auch für die „Erholungs“-Zeit voreingestellt werden.
Zertifizierung: Gemäß die ISO 2815-2003 Standard.
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Digitaler dualer Timer für Buchholz-Eindringprüfung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.