Solid phase extraction cartridge, Sep-Pak® XPoSure™ Plus
Sep-Pak® XPoSure™ Plus short cartridge, 125 Å, 500 - 1000 µm, 0,7 ml, 350 mg
Artikelnr. WATEWAT047205
Marketsource
Anbieter: WATERS
Solid phase extraction cartridge, Sep-Pak® XPoSure™ Plus
Artikelnr. WATEWAT047205
Anbieter: WATERS
Marketsource
Springe zu:
Product Details & Documents
Specially designed for monitoring aldehydes in indoor air.
Spezifikationen
- Partikelgröße:500 - 1000 µm
- Porengröße:125 Å
- Kapazität:0,7 ml
- Bezeichnung:Sep-Pak® XPoSure™ Plus short cartridge
- Bettgewicht:350 mg
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.