4',6-Diamidin-2-phenylindol-dihydrochlorid (DAPI) Verwendung in der nuklearen Färbung
Catalog # 40011.
Supplier: Biotium
CAS Number:
Specifications
- VE:10 mg
- Seq:2275
Specifications
About this item
:
:350.25 g/mol
Storage Temperature:Kühlschrank
CAS Number:28718-90-3
Formula:C₁₆H₁₅N₅·2HCl
MDL Number:MFCD00012681