ContactUsLinkComponent
Phenolrot Natriumsalz, Pulver, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Artikelnr. T265-01
Lieferant:  Avantor
CAS-Nummer:  
undefined
Phenolrot Natriumsalz, Pulver, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Artikelnr. T265-01
Lieferant:  Avantor
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle, amber, wide mouth, black T/E cap
  • VE:
    5 g
  • Seq:
    3173
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Meets ACS Reagent Chemical Requirements:
    Passes Test
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    Passes Test
  • ACS - Clarity of Solution:
    Passes Test
  • Visual Transition Interval - pH…8.2 (Red):
    Passes Test
  • Visual Transition Interval - pH…6.8 (Yellow):
    Passes Test
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
 :
 :376.35 g/mol
Merck-Index:12,07397
Schmelzpunkt:285 °C
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:252-057-8
CAS-Nummer:34487-61-1
Formel:C₁₉H₁₃NaO₅S
MDL-Nummer:MFCD00066901