ContactUsLinkComponent
VWR® VisiScope® BL224PL T1, Digitales Mikroskop
  630-3290
VWR® VisiScope® BL224PL T1, Digitales Mikroskop
  630-3290
  • Modell:
    BL224PL T1
  • Auflösung:
    3,1 MP
  • Bezeichnung:
    Digitales Mikroskop
  • Computer-Anforderungen:
    Windows® 8.1 (32-bit), Microsoft Office 365 Personal (one-year subscription)
  • B×T×H:
    235×290×400 mm
  • Output:
    USB (camera) and OTG cables
  • Kamera:
    3,1 MP
  • Kondensor:
    Abbe N.A. 1,25, pre-centered, adjustable height with iris diaphragm
  • Beobachtungsmethode:
    Hellfeld
  • Display:
    1920×1200 full HD active matrix TFT colour LCD (8,9”)
  • Okulare:
    WF 10×/18 mm
  • Fokussiersystem:
    Koaxiale Grob- und Feintriebeinstellung
  • Kopf:
    30° geneigt, 360° drehbar
  • Beleuchtung:
    LED (white, 3 W)
  • Objektivrevolver:
    4 Positionen
  • Objektive:
    N-plan 4×, 10×, 40×, 100× (i)
  • Sensor:
    CMOS 1/2,5”
  • Software:
    VisiCam®
  • Tisch:
    125×115 mm (movement: 70×30 mm)
  • Gewicht:
    7,0 kg
  • VE:
    1
  • Typ:
    Binocular
Educational and laboratory microscope with integrated camera and removable tablet.
  • Die-cast frame for high stability and ergonomics during transmitted light observations
  • Tablet on the microscope rotatable in all directions and easily detached
  • Large opening behind the revolving nosepiece can be used as a handle
  • N-plan objectives
  • White illumination with light intensity controlled via a knob
  • Efficient LED energy saving lamp
Mehrsprachiges Tablet mit Touchscreen-LCD für kabellose oder Bluetooth-Verbindung und Stromversorgung durch einen zweizelligen Lithium-Ionen-Akku. Weitere Informationen finden Sie in der beigefügten Dokumentation.
Mehrsprachiges Tablet mit Touchscreen-LCD für kabellose oder Bluetooth-Verbindung und Stromversorgung durch einen zweizelligen Lithium-Ionen-Akku. Weitere Informationen finden Sie in der beigefügten Dokumentation.
 : Tastatur für das Tablet ist separat erhältlich.
 : Werden gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven, Kabel (Mikro-B zu USB-A), USB Kamerakabel (Mikro-B zu USB-B), und Touch-Pen ausgeliefert. Einschließlich Bildanalysesoftware VisiCam® und Vollansicht-Funktion für ein breiteres Live-Kamerabild sowie eine Batterie für bis zu 10 Stunden im kontinuierlichen Live-Kamerabild-Modus.
Eyepieces