AuftragsverfolgungKontakt
Ribbons for label printer BBP™33 | Avantor
Ribbons for label printer BBP™33
Farbband B30-R6400, 60,9 m, Schwarz
Artikelnr. BRDY143118
Anbieter:   Brady
Ribbons for label printer BBP™33
Artikelnr. BRDY143118
Anbieter:  Brady
Ribbons for label printer BBP™33
Ribbons for label printer BBP™33
Farbband B30-R6400, 60,9 m, Schwarz
Preis
80,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
'Drop & Click' print ribbons for quick and easy supply changes.
  • Tough, smear-proof ribbons for long-lasting printed text
  • Print can withstand years in industrial areas and outdoor conditions
  • No calibrating, no threading, no waste, no hassle
Width: 104,39 mm
Dokumente
Spezifikationen
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    Farbband B30-R6400
  • Länge:
    60,9 m
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.