ContactUsLinkComponent
Genomische DNA-Isolierung aus Mäuseschwanz, OmniPrep™
Artikelnr. 786-401
Lieferant:  G-Biosciences
CAS-Nummer:  
undefined
Genomische DNA-Isolierung aus Mäuseschwanz, OmniPrep™
Artikelnr. 786-401
Lieferant:  G-Biosciences
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    1 KIT
  • Method / Format:
    Precipitation
    Organic extraction
  • Prep size:
    Scalable
  • Refine target molecule:
    Total DNA
  • Sample type:
    Cultured cells
    Human/animal cells and tissues
  • Target molecule:
    DNA
  • Bezeichnung:
    OmniPrep™ für Mäuseschwanz
  • Bezeichnung:
    OmniPrep™ for Mouse Tail
  • Yield:
    70 - 80 μg/cm tail
Spezifikationen
Über diesen Artikel
OmniPrep™ für Mäuseschwanz-Kit isoliert hochwertige genomische DNA aus Mäuseschwanzproben. Bei Verwendung gemäß den Protokollen reinigt dieses Kit DNA aus 100 bis 200 cm Mäuseschwanz.
  • Hohe Ausbeute, ~100 kb genomische DNA
  • A₂₆₀/A₂₈₀ zwischen 1,8 und 2,0
  • Einfache Methode mit zwei Röhrchen, 20 bis 40 Minuten
  • Lieferung mit zusätzlicher LongLife™ Proteinase K für effiziente DNA-Freisetzung
  • Keine giftigen Chemikalien, kein Phenol, kein Sondermüll