Isolierung genomischer DNA aus Pilzen, OmniPrep™-Kit für Pilze
786-399
:
- VE:1 KIT
- Method / Format:PrecipitationOrganic extraction
- Prep size:Scalable
- Refine target molecule:Total DNA
- Sample type:Yeast/Fungi
- Target molecule:DNA
- Bezeichnung:OmniPrep™ für Pilze
- Bezeichnung:OmniPrep™ für Pilze
- Yield:0.2 - 1 µg/5 mg fungal samples
OmniPrep™-Kit für Pilze isoliert hochwertige genomische DNA aus Pilzproben. Bei protokollgemäßer Verwendung reinigt dieses Kit DNA aus 1 bis 2 g Pilzgewebe.
- Hohe Ausbeute, ~100 kb genomische DNA
- A₂₆₀/A₂₈₀ zwischen 1, 8 und 2,0
- Einfache Methode mit zwei Röhrchen, 20 bis 40 Minuten
- Molecular Grinding Resin™ für effiziente Pilzzerstörung
- Keine giftigen Chemikalien, kein Phenol, kein Sondermüll