Isolierung genomischer DNA aus Bakterien, OmniPrep™-Kit für grampositive Bakterien
Catalog # 786-398
Supplier: G-Biosciences
CAS Number:
Specifications
- VE:1 KIT
- Method / Format:PrecipitationOrganic extraction
- Prep size:Scalable
- Refine target molecule:Bacterial DNA
- Sample type:Bacteria
- Target molecule:DNA
- Bezeichnung:OmniPrep™ für Gram-positive Bakterien
- Bezeichnung:OmniPrep™ für Gram-positive Bakterien
- Yield:25 - 50 μg/ml Gram-positive culture
Specifications
About this item
OmniPrep™ für grampositive Bakterien-Kit isoliert hochwertige genomische DNA aus grampositiven Bakterien. Bei protokollgemäßer Verwendung reinigt dieses Kit DNA aus 100 ml grampositiver Bakterienkultur.
- Hohe Ausbeute, ~100 kb genomische DNA
- A₂₆₀/A₂₈₀ zwischen 1,8 und 2,0
- Einfache Methode mit zwei Röhrchen, 20 bis 40 Minuten
- Keine giftigen Chemikalien, kein Phenol, kein Sondermüll
- Geliefert mit LongLife™ Lysozym für schnelle Verdauung der Bakterienzellwände