Isolierung genomischer DNA aus Blut, OmniPrep™ für Blut-Kit
Catalog # 786-396
Supplier: G-Biosciences
CAS Number:
Specifications
- VE:1 KIT
- Method / Format:PrecipitationOrganic extraction
- Prep size:Scalable
- Refine target molecule:Total DNA
- Sample type:Blood
- Target molecule:DNA
- Bezeichnung:OmniPrep™ für Blut
- Bezeichnung:OmniPrep™ für Blut
- Yield:5 - 30 µg/ml blood
Specifications
About this item
OmniPrep™ für Blut-Kit isoliert hochwertige genomische DNA aus Blutproben, einschließlich Vollblut, Buffy Coats, gepackten Zellen und Knochenmark.
- Hohe Ausbeute, ~100 kb genomische DNA
- A₂₆₀/A₂₈₀ zwischen 1,8 und 2,0
- Einfache Methode mit zwei Röhrchen, 20 bis 40 Minuten
- Keine giftigen Chemikalien, kein Phenol, kein Sondermüll