VWR®, Isolationskittel
Diese Einwegkittel mit Rückenverschluss sind aus nicht gewebtem, atmungsaktivem SMS-Gewebe gefertigt. Ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen und in Krankenhäusern.
- Lange Ärmel, Strickbündchen
- Rundhalsausschnitt
- Bänder an Hals und Taille
- Latexfrei
Gewicht: 45 oder 60 g/m²
- Catalog No:
- 113-8320
- 113-8321
- 113-8322
- 113-8315
- 113-8326
- 113-8316
- Verschlussart:
- Rückenverschluss
- Rückenverschluss
- Rückenverschluss
- Rückenverschluss
- Rückenverschluss
- Rückenverschluss
- Geschlecht:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Anwendungsbereich Outfit:
- Medizinischer Bereich, Klinischer Bereich
- Medizinischer Bereich, Klinischer Bereich
- Medizinischer Bereich, Klinischer Bereich
- Medizinischer Bereich, Klinischer Bereich
- Medizinischer Bereich, Klinischer Bereich
- Medizinischer Bereich, Klinischer Bereich
- Gewicht:
- 45 g/m²
- 60 g/m²
- 60 g/m²
- 45 g/m²
- 60 g/m²
- 45 g/m²
CoC VWR® Isolation Gowns COC_VWRI113-8315_30920217 COC_VWRI113-8321_22920201 VWRI113-8316_04520252.pdf VWRI113-8316_15020222.pdf
Frequently Bought Together