Kits zur Isolierung und Reinigung genomischer DNA, OmniPrep™
Artikelnr. 786-136
Lieferant: G-Biosciences
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1 KIT
- Method / Format:Precipitation
- Prep size:Scalable
- Refine target molecule:Total DNA
- Sample type:Plant samplesBacteriaYeast/FungiCultured cellsHuman/animal cells and tissues
- Target molecule:DNA
- Bezeichnung:OmniPrep™, 150 Preps
- Bezeichnung:OmniPrep™
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Das OmniPrep™-Kit isoliert hochwertige genomische DNA aus vielen verschiedenen Arten und Gewebetypen, darunter Tiere, Pflanzen, Bakterien, Hefen, Pilze, Vollblut und Zellen in Kultur. DNA kann aus Proben mit hohem Gehalt an Polysacchariden oder anderen Verunreinigungen isoliert werden, die sich nur schwer aus den DNA-Präparaten entfernen lassen.
- Hohe Ausbeute, ~100 kb genomische DNA
- A₂₆₀/A₂₈₀ zwischen 1,8 und 2,0
- Anpassbar für eine Vielzahl von Proben, einschließlich Pflanzen, Bakterien, Pilzen, Säugetiergewebe, Zellen und Blut
- Einfache Methode mit zwei Röhrchen, 20 bis 40 Minuten
- Geeignet für ca. 150 Präparationen, je nach Probe