Probenbecher
Weiße Schraubkappe, 120 ml, 65 mm, 70 mm
Artikelnr. SEMA6203
Anbieter: SEMADENI
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, durchscheinend, mit HDPE-Schraubkappe
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Mit Skala bis 100 ml
- Mit dichtem Schraubverschluss aus PE-HD (nicht autoklavierbar)
- Großes Beschriftungsfeld
Ideal für den hygienischen und geruchlosen Umgang mit Urinproben.
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
- Ext.Ø:65 mm
- Kapazität:120 ml
- Bezeichnung:Weiße Schraubkappe
- Höhe:70 mm
- Seq:01