AuftragsverfolgungKontakt
PCR microtubes | Avantor
PCR microtubes
PCR tubes, individual, with attached cap, Klar, 0,5 ml
Artikelnr. 731-0407
Anbieter:   EPPENDORF
PCR microtubes
Artikelnr. 731-0407
Anbieter:  EPPENDORF
PCR microtubes
PCR microtubes
PCR tubes, individual, with attached cap, Klar, 0,5 ml
Preis
56,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PP.
  • Etched lid for labelling
  • Tight sealing
  • Easy to open
  • Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
These thin-walled, 0,5 ml PCR tubes are designed for use with all thermal cyclers with 0,5 ml block format.
Colour: Translucent
Dokumente
Spezifikationen
  • Kapazität:
    0,5 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    PCR tubes, individual, with attached cap
  • Cat. No.:
    731-0407
  • Umweltzertifizierung:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung