ContactUsLinkComponent
Magnetic stirring bars positioner/retrievers, Spinbar®, SP Bel-Art
Artikelnr. BELAH377800000
undefined
Magnetic stirring bars positioner/retrievers, Spinbar®, SP Bel-Art
Artikelnr. BELAH377800000
Spezifikationen
  • Ø:
    15,9 mm
  • Länge:
    305 mm
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
PE, to retrieve stirbars without coming into contact with the liquid in the containers.
  • No direct contact with stirring magnet
  • Splash-free operation