AuftragsverfolgungKontakt
Foot adapter | Avantor
Foot adapter
Foot adapter, aluminium, 13 mm
Artikelnr. RLAA2119
Anbieter:   R L ENTERPRISES
Foot adapter
Artikelnr. RLAA2119
Anbieter:  R L ENTERPRISES
Foot adapter
Foot adapter, aluminium, 13 mm
Preis
23,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Adapter manufactured out of aluminium with boss to fit scaffold feet.
Accepts three 13 mm diameter rods or tubes at right angles (2 perpendicular to the boss and the third in line with the boss), with alien screws for fixing. One allen key provided per pack of ten.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Foot adapter, aluminium
  • Für Stab Ø:
    13 mm