AuftragsverfolgungKontakt
Spin Adapters for Gravity Columns
Anbieter:   Cytiva
Spin Adapters for Gravity Columns
Anbieter:  Cytiva
Zertifikate
Spin Adapters for Gravity Columns
Spin Adapters for Gravity Columns
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Convenient and rapid cleanup with high reproducibility and the potential for high throughput by running multiple samples in parallel, High desalting capacity, The use of centrifugation protocol with all gravity columns.
  • Convenient adapters, enable spinning of all gravity columns
Adapters are polypropylene rings designed for use with the gravity columns PD MiniTrap G-25, PD MidiTrap G-25, and PD-10 Desalting Columns when the spin protocol is used. MiniSpin Adapter fits PD MiniTrap G-25 columns, MidiSpin Adapter fits PD MidiTrap G-25 columns, and PD-10 Spin Adapter fits PD-10 Desalting Columns.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MiniSpin™ adapter, for PD MiniTrap™ G-25 columns
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 15,00 €
    15,00 €
    1 * 10 ST
       15,00 €
  • MidiSpin™ adapter, for PD MidiTrap™ G-25 columns
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 21,00 €
    21,00 €
    1 * 10 ST
       21,00 €
  • PD-10 Spin adapter, for PD-10 desalting columns
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 21,00 €
    21,00 €
    1 * 10 ST
       21,00 €