AuftragsverfolgungKontakt
Kartuschenfilter, Panelgard® PSF | Avantor
Kartuschenfilter, Panelgard® PSF
PSF Kartuschenfilter mit EPDM-O-Ring, Ø×L: 70×245 mm, 0,2 µm, 14000 cm²
Artikelnr. ENTEPGSG02PLE
Anbieter:   ENTEGRIS
Kartuschenfilter, Panelgard® PSF
Artikelnr. ENTEPGSG02PLE
Anbieter:  ENTEGRIS
Kartuschenfilter, Panelgard® PSF
Kartuschenfilter, Panelgard® PSF
PSF Kartuschenfilter mit EPDM-O-Ring, Ø×L: 70×245 mm, 0,2 µm, 14000 cm²
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Filter sind speziell für entionisiertes Wasser und Anwendungen entwickelt, bei denen schwache Säuren/Basen verwendet werden.
  • Die hydrophile Membran macht ein Befeuchten oder Spülen überflüssig
  • Exzellente chemische Verträglichkeit
Membran: Hydrophiles PS; Medienhalter, innerer Stützkörper, äußerer Stützkörper und Endkappen: PP
Maximale Betriebstemperatur: 90 °C
Maximaler Vorwärts-Differenzdruck: 3,4 bar bei 20 °C; 1,4 bar bei 90 °C
Maximaler Rückwärts-Differenzdruck: 2,4 bar bei 20 °C
Spezifikationen
  • Filterfläche:
    14000 cm²
  • Porengröße:
    0,2 µm
  • Typ:
    PSF Kartuschenfilter mit EPDM-O-Ring, Ø×L: 70×245 mm
  • Seq:
    01