Kapillarsäulen, Chromosorb 101
Supplier: Agilent
Certificates
About this item
Gepackte GC-Säulen sind so konzipiert und hergestellt, dass sie eine hervorragende und reproduzierbare Leistung für alle Probentypen bieten, die mit der Trennung von gepackten Säulen verbunden sind, was vor allem in der Kohlenwasserstoff verarbeitenden Industrie wichtig ist.
- Hocheffiziente und strenge Packtechnologie gewährleistet Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule und höchste Effizienz
- UltiMetal-behandelte Edelstahlrohre ermöglichen eine verbesserte Inertheit und Spitzenformleistung
Frequently Bought Together