ContactUsLinkComponent
Scheuerpads, ErgoSCRUB®
Artikelnr. FOAMFT900
Lieferant:  FOAMTEC
Scheuerpads, ErgoSCRUB®
Artikelnr. FOAMFT900
Lieferant:  FOAMTEC
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    ErgoSCRUB® Pad, weicher Griff, zum Einmalgebrauch
  • VE:
    10
Spezifikationen
Über diesen Artikel
ErgoSCRUB® ist eine weiches, ergonomisches Werkzeug zum einfachen Scheuern von Implantierungswerkzeugen, großen Vakuumkammern, Keramikkuppeln und anderen sphärischen Oberflächen.
  • Zum Einmalgebrauch
  • Leicht zu greifen
  • Flexibel genug, um sphärische Oberflächen wie Kuppeln zu reinigen
  • Ermöglicht eine schnellere Reinigung von großen Werkzeugoberflächen
Geeignet für Kammerreinigungs-, CVD- und CMP-Anwendungen sowie die Handhabung von Wafern.