ContactUsLinkComponent
HPLC columns, MonoChrom® Diol
Artikelnr. VARIA0536250X100
Lieferant:  VARIAN
HPLC columns, MonoChrom® Diol
Artikelnr. VARIA0536250X100
Lieferant:  VARIAN
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    10,00 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    110 Å
  • Länge:
    250 mm
  • Phase:
    Diol
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
MonoChrom® columns provide excellent chromatography of organic amines, organic acids, amphoteric compounds and neutral compounds.
  • High surface coverage
  • Improved polar compound retention
  • Enhanced selectivity