Syringe filters, Econofilters
Lieferant: Agilent
Zertifikate
Über diesen Artikel
These syringe filters have a PP housing.
- Fast and efficient filtration
- Low level of extractables
- High flow rate
- Maximum sample loading capacity
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Kurzgewindefläschchen ND9
Lieferant: VWR Collection
Zentrifugaleinheiten, Macrosep® Advance
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril, LiChrosolv®, Hyper-Qualität für die LC-MS, Supelco®
Lieferant: Merck
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Syringe filters, prefilter, non-sterile, GD/X™, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Stativplatten
Lieferant: USBECK Laborgeräte
VWR®, Fläschchen mit Bördelhals ND11
Lieferant: VWR Collection
Einwegspritzen, 2-teilig, HENKE-JECT®
Lieferant: HENKE SASS WOLF