Flächendesinfektionsmittel, Konzentrat, Mikrobac® forte
Artikelnr. 148-0140
Lieferant: Bode
Spezifikationen
- Bezeichnung:Flächendesinfektionsreiniger, Mikrobac® forte, aldehydfrei
- Seq:01
- Verpackt:20 ml sachet
- VE:250
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Mikrobac® forte eignet sich zur täglichen, desinfizierenden Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen in Bereichen, in denen eine geruchslose Desinfektion bevorzugt wird.
- Enthält Benzyl-C12-18-alkyldimethylammoniumchloride 199 mg/g, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-Diamin 50 mg/g
- Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, viruzid gegen umhüllte Viren und MNV-, Adeno-, Polyoma- und Rotaviren
- pH-Wert von 0,5%iger Lösung: ca. 8
- Geeignet für Großküchen und lebensmittelverarbeitende Bereiche
Caution: * Diese Artikel sind nur in Deutschland erhältlich.