Spender für Handreiniger, Eurospender, basic
Catalog # BODL9770550
Supplier: Bode
Specifications
- Kapazität:350/500 ml
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Spender für Handreiniger für 350/500 ml-Flaschen, Eurospender basic
- VE:1
Specifications
About this item
Der Eurospender Basic ist für die Anwendung von Handdesinfektionsmitteln, Reinigungsmitteln und Körperlotion.
- Einfacher Pumpenwechsel an der Vorderseite
- Einfache Installation, einfache Bedienung, einfache Reinigung
- Dosiermenge einstellbar auf 1 bis 3 ml
Delivery: Wird mit Befestigungsmaterial geliefert.