ContactUsLinkComponent
Mag-Bind® RxnPure Plus Set
Catalog # M1386-01
Supplier:  OMEGA BIO-TEK
CAS Number:  
Mag-Bind® RxnPure Plus Set
Catalog # M1386-01
Supplier:  OMEGA BIO-TEK
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    50 mL
  • Method / Format:
    Magnetic beads
  • Prep size:
    Scalable
  • Refine target molecule:
    Amplified/modified DNA
  • Sample type:
    PCR and other enzymatic reactions
  • Target molecule:
    DNA
  • Bezeichnung:
    Mag-Bind® RxnPure Plus Set
  • Probengröße:
    Variable
  • Bezeichnung:
    Mag-Bind® RXNPure Plus Kit
Specifications
About this item
Das Mag-Bind® RxnPure Plus Kit ermöglicht die schnelle und zuverlässige Isolierung von DNA aus PCR- und enzymatischen Reaktionen mit hohen Rückgewinnungsraten. Das System kombiniert proprietäre Chemikalien mit den reversiblen Nukleinsäure-Bindungseigenschaften von Magnetbeads, die selektiv PCR-Ampliconen über 100 bp binden und überschüssige Nukleotide, Primer und kleine, nicht gezielte Amplifikationsprodukte wie Primerdimer entfernen.
  • Effiziente Entfernung überschüssiger Primer, Primerdimer, dNTPs und Salze
  • Keine Zentrifugations-/Filtrationsschritte
  • Skalierbar - Kann an die meisten standardmäßigen Liquid-Handling-Roboter angepasst werden
  • Verwendung im 96 Well- oder 384 Well-Format
Dieses Kit ist sowohl für die manuelle und vollautomatische Aufreinigung konzipiert und erfordert, abhängig von Ihrer aktuellen Methode, möglicherweise keine Umprogrammierung von Liquid-Handling-Instrumenten.