AuftragsverfolgungKontakt
Storage Boxes | Avantor
Storage Boxes
45 l, 600×400×236 mm
Artikelnr. SEMA2716
Anbieter:   SEMADENI
Storage Boxes
Artikelnr. SEMA2716
Anbieter:  SEMADENI
Storage Boxes
45 l, 600×400×236 mm
Preis
75,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, grey.
  • Stackable
  • Closed bottom
  • Perforated walls
The standard light weight containers allows visual inspection of the contents.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    45 l
  • B×T×H:
    600×400×236 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.