Flächenreiniger für den Einsatz in Ultraschallbädern, STAMMOPUR R,
Catalog # 142-1904
Supplier: BANDELIN-ELECTRONIC
Specifications
- Bezeichnung:STAMMOPUR R Reinigungskonzentrat
- Verpackt:5 litre PE container
- VE:5 L
- pH-Wert:9,6 (1%)
Specifications
About this item
STAMMOPUR R ist ein mild alkalisches, biologisch abbaubares Reinigungskonzentrat für die Reinigung von medizinischen Instrumenten und Geräten im Ultraschallbad.
- Hohe Reinigungswirkung und hohes Blutlösevermögen
- Angenehmer Geruch
- Enthält 2-Propanol (<10%), Tenside, Komplexbildner, Alkalien
- Sehr hohe Materialverträglichkeit