Analytische HPLC-Säulen, XBridge™ BEH C8
Lieferant: WATERS
Zertifikate
Über diesen Artikel
Das XBridge™ BEH C8-Sorptionsmittel ist im Vergleich zum XBridge™ BEH C18-Sorptionsmittel weniger retentiv. Das trifunktional gebundene Sorbens bietet den breitesten nutzbaren pH-Bereich (1 bis 12), eine hervorragende Stabilität bei niedrigen pH-Werten und ein extrem geringes Säulenbluten.
Spezifikationen
- Catalog No:
- WATE186003055
- WATE186003054
- Kohlenstoffbelastung:
- 13%
- 13%
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- pH-Bereich:
- 1 - 12
- 1 - 12
- Surface area:
- 185 m²/g
- 185 m²/g
- USP-Code:
- L7
- L7