AuftragsverfolgungKontakt
Bath thermometer | Avantor
Bath thermometer
Thermometer, fischförmig, +5...+45 °C, 155 mm, Spiritus (blau)
Artikelnr. AMARZ640830
Anbieter:   Amarell
Bath thermometer
Artikelnr. AMARZ640830
Anbieter:  Amarell
Bath thermometer
Thermometer, fischförmig, +5...+45 °C, 155 mm, Spiritus (blau)
Preis
4,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Thermometer, fischförmig
  • Länge:
    155 mm
  • Füllung:
    Spiritus (blau)
  • Messbereich:
    +5...+45 °C