Accessories for Aqua pro range shaking water baths
Catalog # GRANCC26R
Supplier: GRANT INSTRUMENTS
Specifications
- Bezeichnung:Wärmetauscher-Schlauch
- Seq:60
- VE:1
- Für:Konstante Kühlquelle, ermöglicht den Betrieb des Bads bei oder unterhalb der Raumtemperatur (bis zu 0 °C), passend für OLS26