Selbstklebende Etiketten, DURAN™ YOUTILITY
SCOT294010203
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:YOUTILITY Etiketten, 100, auf Bögen
- Abmessungen:36×70 mm
- Material:Polyester
- VE:1
Diese selbstklebenden, weißen Polyester-Etiketten sind für die Verwendung mit dem System der DURAN™ YOUTILITY-Flaschen bestimmt.
- Chemikalienbeständig
- Temperaturbeständig von −40 bis +150 °C
- Nicht toxisch und bleifrei
- Autoklav-/Dampfsterilisation Prozessindikator der Klasse 1 (ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005)
Oberfläche nimmt eine Vielzahl von Tinten, darunter Kopierer-, Drucker-, Kugelschreiber- und technische Marker auf.