AuftragsverfolgungKontakt
Digital clock/timer | Avantor
Digital clock/timer
Digital clock/timer, capacity of 24 h, Weiß/grau
Artikelnr. COMAUTL882
Anbieter:   COMARK
Digital clock/timer
Artikelnr. COMAUTL882
Anbieter:  COMARK
Digital clock/timer
Digital clock/timer, capacity of 24 h, Weiß/grau
Preis
106,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This kitchen clock has a countdown capacity of 24 hours. All of its three functions − clock, timer and countdown − can operate simultaneously.
  • Built-in memory allows storage of a pre-set time
  • Count up in 1 second resolution up to 24 hours
Zertifizierung: Compliant with HACCP (hazard analysis and critical control points) procedures.
Lieferumfang: Incl. magnet, pocket clip, stand and battery.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Weiß/grau
  • Bezeichnung:
    Digital clock/timer, capacity of 24 h