AuftragsverfolgungKontakt
Gallduct forceps, Aesculap®
Anbieter:   Aesculap
Gallduct forceps, Aesculap®
Anbieter:  Aesculap
Zertifikate
Gallduct forceps, Aesculap®
6 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformationen
  • Typ
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Gallduct forceps, Lower type
    180 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gallduct forceps, Lahey-Sweet type
    200 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gallduct forceps, Desjardins type
    220 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gallduct forceps, Nissen type
    215 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gallduct forceps, Gray type
    220 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gallduct forceps, Gray type
    220 mm