Reinraumpapiere, CRB-18
Artikelnr. CONNPB2C001WHITE
Lieferant: CONNECTICUT CLEANROOM
Spezifikationen
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Computerpapier, endlos, 241,3×279 mm
- VE:1.700
Spezifikationen
Über diesen Artikel
CRB-18 Reinraumpapiere sind mit synthetischen Polymeren getränkt, welche einzelne Fasern im Blatt versiegeln und so eine minimale Partikelfreisetzung gewährleisten. Die Papiere können für eine Vielzahl von Aufgaben im Reinraum verwendet werden, vor allem für Notizen und Aufzeichnungen.
- Hitzebeständig für die Verwendung in Laserdruckern und Kopiergeräten
- Autoklavierbar