Reinraumverbundpapiere, Munising LP®
Lieferant: CONNECTICUT CLEANROOM
Zertifikate
Über diesen Artikel
Munising LP® Verbundpapiere sind mit synthetischen Polymeren getränkt und frei von anorganischen Füllstoffen, wodurch eine Kontamination von Produkten verhindert wird. Sie eignen für standardmäßige Druckfarben ohne Farblücken, Verwischen oder Verschmieren.
- Naturlatex-frei
- Hitzebeständig für die Verwendung in Laserdruckern und Kopiergeräten
- Autoklavierbar
Frequently Bought Together