Self-laminating labels, MiniMark
Selbstlaminierende Etiketten, MNK-BPT-211-427, Vinyl, Weiß/klar, 25×25 mm
BRDY710113
: Brady
Die MiniMark selbstlaminierenden Draht- und Kabelmarkierer sind so konzipiert, dass sie an stark gewölbten Flächen, Drähten und Kabeln haften. Sie verfügen über einen weißen bedruckbaren Bereich mit klarem Ende, das um den Markierer gewickelt wird. Das klare Ende schützt den Text und bieten hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Schmutz, Öle, Lösungsmittel, Wasser und raue Handhabung.
- Farbe:Weiß/klar
- Bezeichnung:Selbstlaminierende Etiketten
- Abmessungen:25×25 mm
- Material:Vinyl
- Modell:MNK-BPT-211-427