AuftragsverfolgungKontakt
Digital thermometer, wireless | Avantor
Digital thermometer, wireless
Elektronische Standardthermometer, drahtlos, −20...+60 °C, ±1 °C, 0,1 °C, 60×90×30 mm
Artikelnr. AMARE907600
Anbieter:   Amarell
Digital thermometer, wireless
Artikelnr. AMARE907600
Anbieter:  Amarell
Digital thermometer, wireless
Digital thermometer, wireless
Elektronische Standardthermometer, drahtlos, −20...+60 °C, ±1 °C, 0,1 °C, 60×90×30 mm
Preis
53,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wireless multi-channel thermometer as desktop model. Three channels connectable on one base terminal.
  • Switchable from °C to F
  • Alert option
Lieferumfang: Includes a remote sensor.
Spezifikationen
  • Messbereich:
    −20...+60 °C
  • Auflösung:
    0,1 °C
  • Bezeichnung:
    Elektronische Standardthermometer, drahtlos
  • B×T×H:
    60×90×30 mm
  • Genauigkeit:
    ±1 °C