Desinfektionsmittel, amphoter, Tego 2001
Catalog # DIVY7517732
Supplier: Diversey
Specifications
- Bezeichnung:Tego 2001, Amphoteres Desinfektionsmittel
- Seq:01
- VE:20 L
Specifications
About this item
Tego 2001 ist eine konzentriertes Desinfektionsmittel nach mikrobizider Rezeptur. Ideal für Anwendungen an geöffneten Anlagen, sowie für Oberflächen in der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, und in der Herstellung von Pharmazeutika und Kosmetika.
- Mikrobizides, amphoteres System
- Enthält 1-Alkyl-1,5-diazapentan in wässriger Lösung
- Typische Dosierung: 1,0%ige v/v wässrige Lösung (50 ml in 5 Liter Wasser) bei Temperaturen bis zu 50 °C.
Certifications: Bakterizid EN 1276, EN 1650.