Armstulpen, CSM
Catalog # PIECM250/90Y550E4B
Supplier: PIERCAN
New Product
Specifications
- Anwendungsbereich Outfit:Pharmazeutik,Labor
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Stulpe für Handschuhboxen, Stulpe Ø 250 mm
- Länge:550 mm
- Seq:01
- VE:10
- Stärke:0,4 mm
Specifications
About this item
Diese langlebigen Armschützer sind aus Hypalon® (CSM - chlorsulfoniertes Polyethylen) hergestellt. Sie bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und eine hohe Ozon- und UV-Beständigkeit. Zur Verwendung mit Handschuhboxen.
- Gute Flexibilität
- Ausgezeichnetes Verhalten bei ionisierender Strahlung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Sterilisationsmittel (Wasserstoffperoxid) und Sterilisationsverfahren (Gamma- und Betastrahlung)
- Ermöglichen einen sicheren Isolierhandschuh-Austausch durch die Erhaltung steriler Bedingungen
Farbe: Weiß
Cuff Ø: 90 mm