Schutzmaske, Sekuroka®
Catalog # ROTH8401.1
Supplier: Roth Carl
Specifications
- Typ:Mit Band
- Größe:175×98 mm
- VE:10
Specifications
About this item
Sekuroka® geruchsbindende Schutzmaske besteht aus Aktivkohlegewebe.
- Frei von Glasfasern
- Nasenstütze aus Aluminium
- Ohrschlaufen
Für den medizinischen Gebrauch geeignet.
Packaging: Einzeln in Folie eingewickelt.