Reiniger für Instrumente, Helizyme
Catalog # BRAU18557
Supplier: B. Braun
Specifications
- Bezeichnung:Helizyme, enzymatischer, manueller Reiniger
- VE:1 L
Specifications
About this item
Helizyme ist ein pH-neutraler enzymatischer Reiniger mit einer Kombination von Enzymen und Tensiden, der für die manuelle Reinigung von wiederverwendbaren, invasiven und nicht-invasiven medizinischen Geräten (chirurgische Instrumente, flexible und starre Endoskope) verwendet wird.
- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Geeignet für Ultraschallreinigung
- Klinisch bewährte Biofilmentfernung