ESD-Berufsschuhe, Slipper, Zwiesel
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
New Product
Zertifikate
Über diesen Artikel
Die ESD-Berufsschuhe aus Mikrofaser mit einer komfortablen rutschfesten PU-Laufsohle sind bestens für den Lebensmittelbereich geeignet.
- DRY-TECH Innenfutter sorgt für ein angenehmes Fußklima
- Auswechselbare antistatische PUR Schaum-Einlegesohle
- Sohle mit gutem Profil und hochgezogener Ferse
Farbe: Weiß
Certifications: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2004
Frequently Bought Together