Sample vials for coulter counter
Artikelnr. SARS73.650.500
Lieferant: SARSTEDT
Spezifikationen
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:34×60 mm
- Kapazität:20,00 ml
- Seq:01
- VE:500
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Sample vials for Coulter Counter with enclosed caps. Vials are made from PS, caps from LDPE.
- Flat base
Packaging: 250 vials and caps are packed in the bag.