Allzweckhandschuhe, Sempervelvet
Diese Latex-Formhandschuhe mit Rollrand sind auf der Innenseite mit Baumwollflock gefüttert. Sie schützen vor Chemikalien, können aber auch für den Umgang mit Lebensmitteln verwendet werden.
- Anatomisch geformt für gute Passform
- Wabenstruktur auf der Außenseite für verbesserte Griffsicherheit
Length: 300 mm
Thickness: 0,45 mm
Colour: Orange
EN 388, EN 374; Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
: EN 388, EN 374, Kat. III; AQL 1,5
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
- Catalog No:
- ROTHAH97.1
- ROTHAH98.1
- ROTHAH95.1
- ROTHAH96.1
- Modell:
- Sempervelvet TH
- Sempervelvet TH
- Sempervelvet TH
- Sempervelvet TH
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Einweg / wiederverwendbar:
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- Trägermaterial:
- Baumwolle
- Baumwolle
- Baumwolle
- Baumwolle
- Oberfläche:
- Honeycomb pattern
- Honeycomb pattern
- Honeycomb pattern
- Honeycomb pattern
- Stulpenart:
- Rollrand
- Rollrand
- Rollrand
- Rollrand
- EN Standard:
- EN 388, EN 374
- EN 388, EN 374
- EN 388, EN 374
- EN 388, EN 374
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:
- +
- +
- +
- +
Frequently Bought Together