ContactUsLinkComponent
Pharmacist's spatula
Artikelnr. BOCH3760
Lieferant:  BOCHEM
undefined
Pharmacist's spatula
Artikelnr. BOCH3760
Lieferant:  BOCHEM
Spezifikationen
  • Länge:
    230 mm
  • Klingenbreite:
    20 mm
  • VE:
    1
  • Spitzenlänge:
    130 mm
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Pharmacist's spatula with wooden handle and PTFE coated blade.