Eimer, Rechteckig
Weiß, 13,1 L, 277×242 mm, 270 mm
Artikelnr. 215-0249
Anbieter: SEMADENI
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, weiß.
- Stapelbar, platzsparend
- Gute chemische Beständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
Universeller Mehrzweckeimer mit Schnappdeckel und Griff.
Spezifikationen
- Kapazität:13,1 L
- Farbe:Weiß
- Abmessungen:277×242 mm
- Höhe:270 mm
- Seq:02